Anti-ERBB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00010-2EA 550 EUR InStock
BSBTA00010-2
Anti-ERBB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2(ERBB2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: ERBB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité