Anti-ETS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00931-2EA 579 EUR InStock
BSBTA00931-2
Anti-ETS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Protein C-ets-1(ETS1) detection. Tested with WB in Human;Mouse.
Type: Primary
Antigen: ETS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité