Anti-GAS6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00608-1EA 550 EUR InStock
BSBTA00608-1
Anti-GAS6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Growth arrest-specific protein 6(GAS6) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: GAS6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité