Anti-HBA1|HBA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00233-1EA 550 EUR InStock
BSBTA00233-1
Anti-HBA1|HBA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Hemoglobin subunit alpha(HBA1|HBA2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: HBA1|HBA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité