Anti-ID2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00417-1EA 579 EUR InStock
BSBTA00417-1
Anti-ID2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for DNA-binding protein inhibitor ID-2(ID2) detection. Tested with WB in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: ID2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité