Anti-OTC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00721-1EA 579 EUR InStock
BSBTA00721-1
Anti-OTC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial(OTC) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: OTC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité