Anti-TMEM107 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA04966EA 550 EUR InStock
BSBTA04966
Anti-TMEM107 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Transmembrane protein 107(TMEM107) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: TMEM107
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité