Anti-TNFRSF11A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01064-1EA 550 EUR InStock
BSBTA01064-1
Anti-TNFRSF11A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Tumor necrosis factor receptor superfamily member 11A(TNFRSF11A) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: TNFRSF11A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité