Anti-UNG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01672-1EA 0 EUR InStock
BSBTA01672-1
Anti-UNG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Uracil-DNA glycosylase(UNG) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: UNG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité