Anti-Fabp4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01528EA 579 EUR InStock
BSBTA01528
Anti-Fabp4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Fatty acid-binding protein, adipocyte(Fabp4) detection. Tested with WB, ELISA in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: Fabp4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité