Anti-MAP2K6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA02011EA 579 EUR InStock
BSBTA02011
Anti-MAP2K6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 6(MAP2K6) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: MAP2K6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité