Anti-PROM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01767EA 579 EUR InStock
BSBTA01767
Anti-PROM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Prominin-1(PROM1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: PROM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité