Anti-RND1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA06347EA 579 EUR InStock
BSBTA06347
Anti-RND1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Rho-related GTP-binding protein Rho6(RND1) detection. Tested with WB in Human;Mouse.
Type: Primary
Antigen: RND1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité