Anti-MyD88 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00025-2EA 579 EUR InStock
BSBTA00025-2
Anti-MyD88 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for MyD88 detection. Tested with WB, ELISA(Cap) in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: MyD88
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité