Anti-TRAIL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00466-1EA 579 EUR InStock
BSBTA00466-1
Anti-TRAIL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for TRAIL detection. Tested with WB, ELISA(Cap) in Human.
Type: Primary
Antigen: TRAIL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité