Anti-CD40L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01114-1EA 579 EUR InStock
BSBTA01114-1
Anti-CD40L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for CD40L detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human.
Type: Primary
Antigen: CD40L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité