Anti-PTPN22 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00581-1EA 550 EUR InStock
BSBTA00581-1
Anti-PTPN22 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for PTPN22 detection. Tested with WB, IHC-P, Direct ELISA in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: PTPN22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité