Anti-TFF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01738-3EA 550 EUR InStock
BSBTA01738-3
Anti-TFF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for TFF3 detection. Tested with WB, IHC-P, Direct ELISA in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: TFF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité