Anti-CD7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01974-2EA 550 EUR InStock
BSBTA01974-2
Anti-CD7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for CD7 detection. Tested with IHC-P, FCM, Direct ELISA in Human.
Type: Primary
Antigen: CD7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité