Anti-FOXA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00266-1EA 579 EUR InStock
BSBTA00266-1
Anti-FOXA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for FOXA1 detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: FOXA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité