Anti-CD11c Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00357-1EA 550 EUR InStock
BSBTA00357-1
Anti-CD11c Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for CD11c detection. Tested with WB, IHC-P, Direct ELISA in Human;Mouse.
Type: Primary
Antigen: CD11c
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité