Anti-COL18A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01302-1EA 579 EUR InStock
BSBTA01302-1
Anti-COL18A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for COL18A1 detection. Tested with WB, ELISA(Cap) in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: COL18A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité