Avantor® Alltima, HPLC Columns, C18-LL
Fournisseur: Avantor
HICH88069EA 1060 EUR InStock
HICH88069 HICH88099 96285/N
Avantor® Alltima, HPLC Columns, C18-LL
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Alltima HPLC columns are high quality phases designed for general purpose applications.
  • Base deactivated silica phases
  • Stable bonding for long column lifetime
  • Multiple selectivity options
  • USP L1
Lower carbon load than traditional Alltima C18. Reversed phase applications that require a less hydrophobic C18 phase.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité