Avantor® Alltima, HPLC Columns, Cyano
Fournisseur: Avantor
HICH81189EA 1130 EUR InStock
HICH81189 HICH88180 HICH88182 HICH88189 HICH88191 96084/N
Avantor® Alltima, HPLC Columns, Cyano
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Alltima HPLC columns are high quality phases designed for general purpose applications.
  • Base deactivated silica phases
  • Stable bonding for long column lifetime
  • Multiple selectivity options
  • USP L10
General purpose cyano suitable for normal or reversed phase use. Suitable for rugged normal phase applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité