Automatic colony counter, aCOLyte 3 HD
Fournisseur: Synbiosis
aCOLyte
710-1970EA 5010 EUR InStock
710-1970
Automatic colony counter, aCOLyte 3 HD
Compteurs de colonies
aCOLyte 3 HD uses a powerful algorithm for colony counting on pour plates and Spiral® plates.
  • Automated in one configuration, uses powerful algorithm
  • Sensitive CCD camera and easy-to-use camera
  • Strong light eliminated by a detachable screen
The plates are automatically counted with results transferred to Excel or Open Office. This can be used with any conforming laptop or desktop PC and connects by using a USB port.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité