L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Culture media, in Petri dishes, Microsart® @media
Fournisseur: Sartorius
14313-47-ACN 14314-47-ACN 14322-47-ACN
SART14313-47-ACNEA 483 EUR InStock
SART14313-47-ACN SART14314-47-ACN SART14322-47-ACN
Culture media, in Petri dishes, Microsart® @media
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Microsart® @media are agar media dishes for microbial limit testing. They are pre-filled with different agar media types, and ready to use together with Microsart® @filter filtration units.
  • Easy to use system
  • Safe and reliable
Microsart® @media features an innovative patented lid. This active lid enables touch-free transfer of the membrane, without using any tweezers, reducing the risk of secondary contamination. In addition, the convenient, liftable interior lid provides easy access to select colonies after incubation for further analysis.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité