Spigot with screw caps for jerricans
Fournisseur: Hünersdorff
HUEN550500EA 67 EUR InStock
HUEN550500
Spigot with screw caps for jerricans
Robinets d'arrêt
Spigots PROFI with red DIN 60/61 screw cap is ideal for controlled emptying of liquids from industrial jerrycans.
  • Resistant to acids, alkalis and other chemicals
  • Pressure resistance up to 0,4 bar
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité