Spill trays, EcoPolyBlend™
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
28715 28716 28717 28718 28719
119-0392EA 98.8 EUR InStock
119-0392 119-0393 119-0394 119-0395 119-0396
Spill trays, EcoPolyBlend™
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de déversements
Eco-friendly spill trays are made from 100% post-industrial recycled PE will not rust or corrode.
  • Lightweight, low profile design for small-scale spill control
  • Raised rib bottom adds rigidity and keeps contents out of spills
  • Rated for service temperatures between –34 to +49 °C
Perfect for pouring and filling applications. Ideal for containing leaks from small equipment or batteries.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité