L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Lock rails for EZ panel Loc™
Fournisseur: Brady
051256 051258 051260 065814
BRDY051256EA 17.94 EUR InStock
BRDY051256 BRDY051258 BRDY051260 BRDY065814
Lock rails for EZ panel Loc™
Cadenas de sécurité
The unique lock rail system allows panel door to be closed even when lockouts are in place and accommodates multiple locks, eliminating the need for hasps during group lockouts.
  • Lock rail design keeps weight off the breakers which protects delicate electrical components from damage
  • Lock rails made of durable Isoplast polymers with acrylic adhesive backing
  • 'No Shackle' locks with EZ Panel Loc keys are sold separately and are especially useful when you want lockout devices to be kept at the point of need at the panel
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité