Compact circuit breaker lockout
Fournisseur: Brady
BRDY836597EA 47.84 EUR InStock
BRDY836597
Compact circuit breaker lockout
Cadenas de sécurité
Compact universal design to lock out a large range of single, double and triple-pole circuit breakers.
Place lockout over circuit breaker handle, tighten set screw and attach padlock and tag.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité