L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Spill trays, Mini-Berm Flex Tray
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING
28442 28444
119-0342EA 137 EUR InStock
119-0342 119-0343
Spill trays, Mini-Berm Flex Tray
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de déversements
Safe and reliable for tabletop parts cleaning and fluid transfer operations involving petroleum products and acids, the Mini-Berm Flex Tray is made from a robust EnGuard™V, modified PVC coated fabric.
  • Rigid corner supports and sturdy foam walls
  • Easy to fold and store
Certifications: Helps to comply with EPA for containment and spill prevention (SPCC).
Information de livraison: Each berm comes with a 1-in NPT drain fitting and utility strap included.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité