Insulation plugs for industrial applications
Fournisseur: Brady
812713 812711 812712 850958
BRDY812713EA 21.8 EUR InStock
BRDY812713 BRDY812711 BRDY812712 BRDY850958
Insulation plugs for industrial applications
Cadenas de sécurité
These insulation plugs protect people working on current circuits against unauthorised use and inadvertent switching on of power. The insulation plug is placed into a fuse base by means of a special screwdriver (sold separately) instead of fuse link and screw cap.
Informations de commande: Available individually or as a set inclunding insulation plugs DII and DIII (3 each) and a screwdriver.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité