Bidons, PP, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8432P-500 8432P-500S 8432P-1000 8432P-1000S
SAMP8432P-500EA 149 EUR InStock
SAMP8432P-500 SAMP8432P-500S SAMP8432P-1000 SAMP8432P-1000S
Bidons, PP, SteriWare®
Flacons Bonbonnes
Fabriqués en PP (conformes aux normes FDA, EC 1935/2004 et EU 10/2011).
  • Moulées et emballées dans une salle blanche
  • Exemptes de ESB/EST
  • Traçabilité totale du lot
  • Marques de graduation tous les 10 ml
Cette gamme de bidons de qualité supérieure est disponible en version pré-stérilisée (irradiée aux rayons gamma). La poignée ergonomique est arrondie pour une prise en main et une utilisation confortables.
Conditionnement: Emballage individuel.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité