ESD safety shoes for ladies, lace-up, New Lady
Fournisseur: MILLE S.A.S
NFBN3/37 NFBN3/36 NFBN3/38 NFBN3/39 NFBN3/40 NFBN3/41 NFBN3/42
MILENFBN3/37EA 104 EUR InStock
MILENFBN3/37 MILENFBN3/36 MILENFBN3/38 MILENFBN3/39 MILENFBN3/40 MILENFBN3/41 MILENFBN3/42
ESD safety shoes for ladies, lace-up, New Lady
Chaussures et bottes
These anti-static, metal-free safety shoes are made from leather upper plus an extra light PU, dual-density outer sole.
  • Abrasion resistant, antibacterial Poromax lining giving high water-absorbing capacity for additional breathability
  • Waterproof tongue and heel grip
  • Textile, puncture resistant midsole (1 430 N)
  • Toe protection cap (240 J), made from fibre glass, insulates from warmth and cold
Suitable for industry, transport, logistics and services.
Colour: Dark purple/black
Certifications: EN ISO 20345; IEC EN 61340-5-1 (ESD); S3, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité