4,4′-Azo-bis(4-cyanovaleric acid), (∼18% H₂O) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H59611.14 H59611.22
H59611.14EA 97.5 EUR InStock
H59611.14 H59611.22
4,4′-Azo-bis(4-cyanovaleric acid), (∼18% H₂O) 98%
4,4′-Azo-bis(4-cyanovaleric acid)
4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid) is used as a free radical imitator in polymer synthesis such as polyvinyl chloride, polyacrylonitrile, polyvinyl alcohol, and synthetic fibres.
  • Free radical imitator
  • Blowing agent for plastics and elastomers
It is utilised for both heterogeneous and homogenous free-radical polymerisations and as an initiator in reversible addition-fragmentation chain transfer polymerisation (RAFT). It is also used as a blowing agent for plastics and elastomers.
Attention: Light sensitive. Incompatible with strong oxidising agents.
Formule: C₁₂H₁₆N₄O₄
MW: 280,284 g/mol
Point de fusion: 118…125 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002799
Numéro CAS: 2638-94-0
EINECS: 220-135-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Soluble in water
Sensitivity Light sensitive
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité