Imidazolidinyl urea ≥98% (par analyse titrimétrique) (N 26-28%)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Imidurea, 1,1'-Methylenebis(3-(3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea), 1,1'-Methylenebis[3-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]urea], N,N'-Methylenebis[N'-(3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea]
H60729.14 H60729.22
H60729.14EA 41.7 EUR InStock
H60729.14 H60729.22
Imidazolidinyl urea ≥98% (par analyse titrimétrique) (N 26-28%)
Imidazolidinyl urea
Formule: C₁₁H₁₆N₈O₈
MW: 388,30 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Numéro MDL: MFCD00221482
Numéro CAS: 39236-46-9
EINECS: 254-372-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to Pale Yellow
Form Solid
Assay (Titration) 98%
Elemental Analysis 28%≥N≥26%
Loss on Drying ≤5.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité