Calcium-D-saccharate tetrahydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66947.14EA 91 EUR InStock
J66947.14 J66947.22
Calcium-D-saccharate tetrahydrate 98%
Calcium-D-saccharate tetrahydrate
D-Saccharate (D-glucaric acid) is used to study its potential chemopreventive properties and anti-oxidative properties at the level of peroxynitrite-induced damages.
  • Soluble in water( 0,43 g/l)
Attention: Moisture Sensitive. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
Formule: C₆H₈CaO₈.4H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150704
Numéro CAS: 5793-89-5
EINECS: 227-334-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour White
Form Powder
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité