Carbetapentane citrate, blanc ≥95% (par HPLC), en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J64446.MF J64446.03
J64446.MFEA 39 EUR InStock
J64446.MF J64446.03
Carbetapentane citrate, blanc ≥95% (par HPLC), en poudre
Carbetapentane citrate
Sigma receptor agonist.
Formule: C₂₆H₃₉NO₁₀
MW: 525,595 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055697
Numéro CAS: 23142-01-0
EINECS: 245-449-5
Merck Index: 14,1794
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour White
Form Powder
Assay (HPLC) 95,0% min
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité