Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci
PRSI3135EA 415 EUR InStock
PRSI3135
Anti-TLR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TLR2 Antibody: Toll-like receptors (TLRs) are signaling molecules that recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. These proteins act through adaptor molecules such as MyD88 and TIRAP to activate various kinases and transcription factors such as Protein Kinase C (PKC) alpha/beta and NF-kappa B. TLR2 can form heterodimers with either TLR1 or TLR6, and as a heterodimer can recognize a variety of bacterial and mycoplasma lipoproteins respectively.

Type:
Antigen: TLR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité