Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORAI3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci
PRSI4117EA 415 EUR InStock
PRSI4117
Anti-ORAI3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ORAI3 Antibody: Antigen stimulation of immune cells triggers Ca++ entry through Ca++ release-activated Ca++ (CRAC) channels. ORAI3 is one of two mammalian homologs to ORAI1, a recently identified four-transmembrane spanning protein that is an essential component of CRAC. All three homologs have been shown to function as Ca++ plasma membrane channels gated through interactions with STIM1, the store-activated endoplasmic reticulum Ca++ sensor. However, ORAI3 channels failed to produce detectable Ca++ selective currents in cells co-transfected with ORAI3 and STIM1, indicating that ORAI3 channels undergo a lesser degree of depotentiation than ORAI1 or ORAI2. Na+ currents through ORAI1, 2 and 3 channels were equally inhibited by extracellular Ca++, indicating that each have similar affinities for Ca++ within the selectivity filter. This antibody is predicted to have no cross-reactivity to ORAI1 or ORAI2.

Type:
Antigen: ORAI3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité