Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SFTS Virus HB29 MEMBRANE Glyco Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci
PRSI6651EA 415 EUR InStock
PRSI6651
Anti-SFTS Virus HB29 MEMBRANE Glyco Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SFTS Virus HB29 Antibody: Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging infectious disease caused by SFTS virus, a newly discovered bunyavirus that can cause high rates of fatalities. This disease is thought to be transmitted through blood contact. The SFTS virus HB29 membrane glycoprotein polyprotein mRNA encodes two glycoproteins termed Phlebovirus glycoprotein G1 and G2 respectively. This antibody will detect the glycoprotein G2.

Type:
Antigen: SFTS Virus HB29 MEMBRANE Glyco
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité