Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VTCN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci
PRSI7189EA 415 EUR InStock
PRSI7189
Anti-VTCN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VTCN1 Antibody: T cell immunity plays a critical role in host immune surveillance of tumour cell growth and metastatic spread. VTCN1, also known as B7-H4, is a member of the B7 family of immune regulatory molecules. Expressed primarily on the membrane of lymphoid cells, VTCN1 is an immunoinhibitory protein that interacts with receptors on the surface of T lymphocytes, thus mediating cellular and humoral immune responses. Overexpression of VTCN1 is associated with certain malignancies, including ovarian and breast cancer, which may be a mechanism by which tumour cells suppress T cell immunity and facilitate tumour progression. VTCN1 may thus be a useful biomarker for the early detection of ovarian cancer.

VTCN1 antibody can be used for detection of VTCN1 by Western blot at 1 - 2 μg/mL.

VTCN1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

VTCN1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: VTCN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité