Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci
PRSIXP-5230EA 454 EUR InStock
PRSIXP-5230
Anti-MDK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Midkine exhibits neurite outgrowth-promoting activity and may play a role in nervous system development and/or maintenance. Its expression is predominant only for a short period from approximately one-half to two-thirds of the way through gestation; before and after that, it is barely detectable. Midkine was first found in differentiating mouse teratocarcinoma cells. It has neurotrophic activities and is mitogenic to certain, but not to all, fibroblast cell lines.

ELISA:<br><br>To detect hMidkine by direct ELISA (using 100 μL/well antibody solution) a concentration of at least 0.5 μg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with compatible secondary reagents, allows the detection of 0.2 - 0.4 ng/well of recombinant hMidkine. <br><br>Sandwich:<br><br>To detect hMidkine by sandwich ELISA (using 100 μL/well antibody solution) a concentration of 0.5 - 2.0 μg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with our Biotinylated Anti-Human Midkine (XP-5230Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2 - 0.4 ng/well of recombinant hMidkine.<br><br>Western Blot:<br><br>To detect hMidkine by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1 - 0.2 μg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for recombinant hMidkine is 1.5 - 3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

Anti-hMidkine specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hMidkine matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MDK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité