Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF4EBP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci
PRSI79-891EA 419 EUR InStock
PRSI79-891
Anti-EIF4EBP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
4E-BP1 encodes one member of a family of translation repressor proteins. The protein directly interacts with eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E), which is a limiting component of the multisubunit complex that recruits 40S ribosomal subunits to the 5' end of mRNAs. Interaction of this protein with eIF4E inhibits complex assembly and represses translation. This protein is phosphorylated in response to various signals including UV irradiation and insulin signaling, resulting in its dissociation from eIF4E and activation of mRNA translation.

Type: Primary
Antigen: EIF4EBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité