Electrical plug lockout, 3-in-1
Fournisseur: Brady
BRDY045842EA 25.37 EUR InStock
BRDY045842
Electrical plug lockout, 3-in-1
Cadenas de sécurité
This electrical plug lockout accomodates high and low-voltage plugs up to 76 mm in diameter and 139 mm in length.
  • Two sliding top lids can be used individually or together to accomodate small, medium and large-diameter cords up to 31 mm
  • Made in bright yellow thermoplastic (PP)
  • With English instruction labels
Max. wire/cable diameter: 31,00 mm
Ø×H: 158,8×88,14 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité