Straining baskets, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H167010000 H167030000
BELAH167010000EA 409 EUR InStock
BELAH167010000 BELAH167030000
Straining baskets, SP Bel-Art
Paniers Paniers de sécurité
Perforated baskets made from polyethylene plastic allow rapid filling and draining, and are handy for batch rinsing and transporting labware as well as straining or filtering large particles.
  • Chemically resistant; withstand acids and alkalis
  • Service temperature up to 82 °C
  • With 2 mm perforations
  • Strap handle rises 100 mm above the rim
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité