Cylinder tank lockout, Prinzing
Fournisseur: Brady
Prinzing®
BRDY046139EA 29.33 EUR InStock
BRDY046139
Cylinder tank lockout, Prinzing
Cadenas de sécurité
This device is used to lockout cylinder tanks, including propane tanks on fork trucks and stand alone propane tanks.
  • Made from rugged PS plastic
  • Special design allows device to be used in tight spaces
  • Valve stem hole is 31,50 mm in diameter
  • Two padlocks can be applied
Max. shackle diameter: 6,50 mm
Min. shackle clearance: 20,00 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité