Mouse CAD peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI2007PEA 105 EUR InStock
PRSI2007P
Mouse CAD peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
CAD peptide is used for blocking the activity of CAD antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité