Human ADAM10 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI2051PEA 105 EUR InStock
PRSI2051P
Human ADAM10 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ADAM10 peptide is used for blocking the activity of ADAM10 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité