Human Bim peptide (19 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI2065PEA 105 EUR InStock
PRSI2065P
Human Bim peptide (19 aa in the center)
Protéines et Peptides
Bim peptide is used for blocking the activity of Bim antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité